Learn More
Smiths Medical Tubulure en PEBD à alésage fin Portex™
Offre douceur, faible poids et excellente résistance aux produits chimiques dans le laboratoire. La tubulure en PEBD à alésage fin Smiths Medical™ Portex™ a un alésage lisse pour faciliter le nettoyage.
Marque: Smiths Medical 800/100/200
Description
- Léger et flexible
- Produit translucide
- Qualité chirurgicale non toxique qui minimise les traumatismes lorsqu’elle est utilisée in vivo
- Convient aux gaines en fibre de verre utilisées en télécommunications
Spécification
Non autoclavable | |
Polyéthylène | |
30m | |
Pour le revêtement de fibres de verre délicates dans le secteur des télécommunications | |
1/boîte | |
Translucide | |
93 psi |
0,58mm | |
0,96mm | |
450 % | |
-20°C | |
Stérile | |
Flexible | |
80°C |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.