Learn More
Porcelaines Avignon™ Couvercles de creuset en porcelaine
Marque:  Porcelaines Avignon™ 11353
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11786585
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Couvercle
• Creuset porcelaine
• Utilisation jusqu'à 1100°C
• Volume 3 à 250mL
• Chimiquement inerte, surface émaillée résiste aux acides concentrés à l'exception de l'acide fluorhydrique
• Creuset forme basse
Spécification
Spécification
Porcelaine
33mm
Couvercle de creuset