Learn More
Porcelaines Avignon™ Couvercles de creuset en porcelaine
Marque: Porcelaines Avignon™ 11256
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Couvercle• Creuset porcelaine
• Utilisation jusqu'à 1100°C
• Volume 3 à 250mL
• Chimiquement inerte, surface émaillée résiste aux acides concentrés à l'exception de l'acide fluorhydrique
• Creuset forme haute
Spécification
Porcelaine | |
45mm | |
Couvercle de creuset |