Learn More
Kartell™ Tiges d’agitation en polychlorure de vinyle
Réduisez les rayures à l’aide d’une tige en PVC pour une durabilité optimale. Les tiges d’agitation en polychlorure de vinyle Kartell™ constituent la meilleure solution de substitution aux tiges d’agitation en verre.
Marque: Kartell™ 0049800
Description
Réduisez les rayures à l’aide d’une tige en PVC pour une durabilité optimale. Les tiges d’agitation en polychlorure de vinyle Kartell™ constituent la meilleure solution de substitution aux tiges d’agitation en verre.
- Rigide
- Léger
- Produit incassable
- Meilleure solution de remplacement aux tiges en verre
Spécification
Blanc | |
300mm | |
10/boîte |
7,15mm | |
PVC (polychlorure de vinyle) | |
Tige d’agitation |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.