Learn More
Acétate de polyvinyle, M.W. ca 50,000, Thermo Scientific™
Code produit. 11410683
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9003-20-7
Formule moléculaire (C4H6O2)n
Poids moléculaire (g/mol) 86.09
Numéro MDL MFCD00084457
Clé InChI XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vinyl acetate, acetic acid ethenyl ester, acetic acid vinyl ester, ethenyl ethanoate, 1-acetoxyethylene, vinyl ethanoate, acetoxyethene, vinylacetat, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer
CID PubChem 7904
ChEBI CHEBI:46916
Nom IUPAC Acétate d’éthényle
SMILES CC(=O)OC(-*)C-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyvinyl acetate
Informations sur la solubilité Soluble in ketones,ethers and aromatic hydrocarbons.
Quantité 500 g
Poids de la formule ≈50,000