Learn More
Nacelles de pesée anti-statiques en polystyrène
Use these boats with microwave moisture analyzers. Polystyrene Anti-static Weighing Boats are shallow with a wide, flat bottom to resist tipping.
Marque: N/A 9900785
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Rounded corners simplify transfer
- Available in packs of 1000
Spécification
Plat | |
Oui | |
Carré | |
Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et agents de blanchiment | |
46 mm | |
8 mm |
7 mL | |
Polystyrène | |
Nacelle de pesée antistatique | |
Idéal pour une utilisation avec des micro-ondes, des balances ou des analyseurs d’humidité | |
46 mm | |
46 mm |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.