Learn More
Polysorbate 20, végétal, multi-composé, N.F., J.T. Baker™
Click to view available options
Quantité:
200 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Polysorbate 20, Vegetable |
Quantité | 200 mL |
Point d’éclair | 148.00°C |
Conditionnement | Flacon en verre ambré à col étroit |
Gravité spécifique | 1L = 1.08kg |
Nom IUPAC | Dodécanoate d’éthyle 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyéthoxy)oxolane-2-yl]-2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy] |
Qualité | Multiofficinal / NF |