Learn More
Masterflex™ Polypropylene Union Compression Connector Compression Fittings
Compression fittings are ideal when working with any rigid tubing, including tubing made from fluoropolymers, other rigid plastics, and metals.
Marca: Masterflex™ 06381-50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- With nut that compresses rigid tubing against fitting body for high-pressure applications
- Withstands higher pressures than barbed fittings
- Forms a secure seal - no leaks, flow restrictions or costly downtime
- Sterilization through ethylene oxide (ETO) only
Specifica
Polypropylene | |
0°C | |
1/2 in. orifice; 1-17/32 x 1-1/16 in. | |
Diritto | |
100°C |
0.625 in. tubing O.D. | |
10 Pack | |
Ethylene Oxide | |
220 psi | |
Compression Fitting |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto