Learn More
Masterflex™ Raccordo a compressione connettore passaparete unione in polipropilene
Connect rigid tubing systems with these bulkhead compression fittings. Polypropylene Bulkhead Union Compression Fittings form a tight seal and withstand higher pressures than barbed fittings.
Marca:  Masterflex™ 06390-10
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 11701909
Articolo fuori commercio e non più disponibile. Visualizzare il prodotto per possibili alternative o chiedere assistenza alla nostra divisione di supporto tecnoco telefonando al n. 056 618 41 11.
Visualizzare prodotti alternativi »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Assemble fittings to tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal.
  • Excellent chemical resistance
  • With plastic grippers
  • Rated to 220 psi maximum at 25 °C
  • Usable from 0 to 100 °C
  • Sterilization: Ethylene Oxide (ETO)
Specifications
Specifications
Polypropylene
0°C
7/32 in. orifice; 2-7/32 x 5/8 in.
100°C
1/4 in. tubing O.D.
10 Pack
220 psi
Compression Fitting