Learn More
Socorex™ Seringues en polypropylène
Marque:  Socorex™ 316.010
109.30 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10166630
  • 142.00€ / 100 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 25-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Seringue Ecostep pour Stepper 411
• 3 seringues pour 53 volumes différents de 10 à 5000μL, jusqu'à 73 doses par remplissage
• Seringues color-codées en rappel du bouton de réglage correspondant sur Stepper 411 afin d'éviter toute erreur
• PE ou PP, livrée non stérile en vrac ou stérile en emballage individuel
• Seringues Ecostep
Spécification
Spécification
0,75 ml
100 de chaque
Polypropylène
Non stérile
Seringue