Learn More
Connecteur droit en polypropylène Azlon™ pour tubulure
Connectez des tubulures de même taille ou de tailles similaires avec un connecteur à profil droit. Le connecteur droit en polypropylène Azlon™ pour tubulure est autoclavable.
Marque: Azlon CWH600
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Connecteurs de tubulure en polypropylène blanc à profil droit
- Pour le raccordement de tubulures de tailles similaires ou différentes
- Sections fuselées rigides avec des crans offrant une bonne préhension
- Autoclavables à 121°C avec une bonne résistance chimique
Spécification
Autoclavable | |
4 to 7mm I.D. tubing | |
blanc | |
Connecteur |
Polypropylène | |
Structuré | |
121°C |