Learn More
Connecteur droit en polypropylène Azlon™ pour tubulure
Connectez des tubulures de même taille ou de tailles similaires avec un connecteur à profil droit. Le connecteur droit en polypropylène Azlon™ pour tubulure est autoclavable.
Marque:  Azlon CWH604
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10044524
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Connecteurs de tubulure en polypropylène blanc à profil droit
  • Pour le raccordement de tubulures de tailles similaires ou différentes
  • Sections fuselées rigides avec des crans offrant une bonne préhension
  • Autoclavables à 121°C avec une bonne résistance chimique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Autoclavable
7 to 12mm I.D. tubing
blanc
Connecteur
Polypropylène
Structuré
121°C