Learn More
Buerkle™ Cuillère à mesures en PP
Pour prélever et mesurer les poudres et les granulés. Les cuillères de dosage en PP Buerkle™ sont calibrées pour évaluer précisément le volume au niveau du rebord.
Marque: Buerkle™ 9614-0002
Description
Pelle graduée universelle pour le remplissage et la mesure de poudres et de granulés. Pour un dosage exact, la pelle graduée doit être surremplie et l’excédent sur le bord supérieur de la pelle doit être nettoyé.
- Structure en polypropylène blanc
- Résistance chimique élevée
- Volume étalonné lorsqu’il est rempli jusqu’au bord
Spécification
Cuillère de dosage | |
2 mL | |
30 x 21 mm | |
21 mm |
Polypropylène | |
blanc | |
30 mm |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.