Learn More
Alpha Packaging™ Bouchons à vis en PP
Code produit. 30408796
Click to view available options
Certifications/Conformité:
DIN 55
DIN 32
DIN 40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Utilisez les flacons à bouchons à vis en polypropylène Alpha Packaging™ contenant des échantillons de laboratoire analytique, en particulier ceux contenant des produits chimiques de haute pureté, des solvants et des acides forts.
  • Autoclavables
  • PP
  • À utiliser avec des flacons à bouchon vissé
Spécification
Matériau Polypropylène
Nb par paquet 1/boîte
Quantité 1/boîte
Certifications/Conformité DIN 55
Type de produit Couvercle
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Vis