Learn More
Karl Hecht™ Polypropylene Measuring Cylinders
Tall form polypropylene cylinders with easy-to-read blue graduation marks for general laboratory use.
Marque: Karl Hecht™ 42194072
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Hexagonal base for stability
- Tall form with blue graduations
- DIN 12681 and ISO 6706
- Graduations are resistant up to +60°C
- Available in different capacities
Spécification
2000 mL | |
± 20 ml | |
Hexagonal base, tall form | |
60°C | |
Rond | |
Bleu | |
Éprouvette de mesure non graduée |
Polypropylène | |
DIN 12681, ISO 6706 | |
Blue Graduations | |
20 mL | |
140°F | |
Hexagonale |