Learn More
Cole-Parmer™ Collecteur en polypropylène
Augmentez votre débit et votre capacité de ligne
Marque: Cole-Parmer™ 31522-29
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabrication en PP durable.
- Disponibles dans un vaste choix de configurations adaptées à un large éventail d’applications.
Spécification
Polypropylène | |
32°F | |
1/2 po | |
10 Outlets | |
3,81 cm | |
210°F | |
Collecteur en PP ; 10 sorties ; NPT(F) entrée 1/2 po |
27,31 cm | |
0°C | |
1.2 in. NPT(F) | |
3,81 cm | |
150 psi | |
99°C |