Learn More
BRAND™ Entonnoir en PP avec cannelure interne
Entonnoir en PP avec cannelure interne et tige courte et large.
Marque: BRAND™ 148225
137.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Comprend une tige courte et large
Spécification
80 mm | |
PP | |
69 mm |
10 mm | |
Cannelure interne | |
Entonnoir |