Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes standard jetables en polypropylène
Utilisez les pointes de pipettes standard jetables en PP Fisherbrand™ en laboratoire. En PP de qualité supérieure, elles sont jetables, autoclavables et conditionnées dans un sachet stérile.
Marque:  Fisherbrand™ 163007
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11857302
  • 53.16€ / 1000 pièces
Il en reste null
En stock
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
  • Autoclavables
  • Jetables
  • En PP
  • Conditionnées dans un sachet stérile
Spécification
Spécification
1000 μl
Autoclavable
Universal
Pipeteur Eppendorf, Thermo Scientific™ Finnpipette™, Sartorius™ Biohit™, Handrop™, Socorex™
Bleu
7 cm
Usage unique
Polypropylène