Learn More
Fisherbrand™ Sachets transparents pour autoclaves en polypropylène
Conçus pour être solides, pliables, fins et résistants aux perforations. Les sachets transparents pour autoclaves en PP Fisherbrand™ supportent des hautes températures pour l’autoclavage.
Marque:  Fisherbrand™ FB60438
Code produit. 11593342
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Pour stérilisation à haute température (134°C) à un maximum de 140°C
  • Épaisseur de 40 μm
  • Sachets en PP haute température pour la décontamination et l’inactivation des déchets biologiques particulièrement résistants
  • Pour une élimination sûre des déchets présentant un danger biologique
  • Spécialement conçus pour l’élimination des déchets contaminés dans des autoclaves ou des incinérateurs
  • Avec impression du symbole de danger biologique