Learn More
Atlas Material Testing™ Cartouche en polypropylène
Marque:  Atlas Material Testing™ RB5115209
Encompass
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11933769
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Cartouche de filtration à double joint torique
• Double joint torique = 100% d'eau filtrée
• Montage rapide avec auto-centrage
• Cartouche longueur 254mm pour carter Senior
• Joint en ETP (éthylèn propylène) qualité alimentaire
• Température max. d'utilisation 35°C
• Cartouche spéciale sédiments
• Filtre et corps en polypropylène PP
• Structure en nid d'abeille permettant une filtration en profondeur sur toute l'épaisseur du filtre
• Cartouche
Spécification
Spécification
Polypropylène
10 μm
1Each
Cartouche
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.