Learn More
Buerkle™ Ball valves PP for barrels
The Ball valves PP for barrels are for barrels with thread connections.
Marque:  Buerkle™ 0500-0134
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11991451
  • 69.82€ / 1 pièce
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Ball valve
  • Made of PP
  • For barrels with thread connections
  • Suitable for solidifying media
  • Max. 4 bar pressure at 20°C
Spécification
Spécification
Polypropylene
20 mm
Thread connections
4 bar
Barrels
Thread, inflowing side 3/4 in. outer