Learn More
KleenGuard™ Combinaisons de protection contre les projections chimiques KleenGuard™
Combinaison à usage unique, haute visibilité, jaune, sans silicone et antistatique, avec poignets élastiques, ceinture et capuche, coutures étanches, afin de créer une barrière contre liquides et projections de substances nocives. Idéal pour : la manipulation de produits chimiques dangereux.
316.20€
Spécification
Type de produit | Combinaisons A71 |
---|---|
Matériau | Spunbond Polypropylene |
Couleur | Jaune |
Jetable | Reusable |
Type de taille | Élastique |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12631396
|
KleenGuard™
96770 |
L |
316.20€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
12621396
|
KleenGuard™
96760 |
M |
316.20€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
12651396
|
KleenGuard™
96790 |
2XL |
316.20€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
12641396
|
KleenGuard™
96780 |
XL |
316.20€
10 pièces |
Expédition estimée: 20-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
12661396
|
KleenGuard™
96800 |
3XL |
316.20€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
Description
- Approuvé comme EPI de conception complexe (catégorie 3), assurant une protection contre les risques de types 3, 4 et 5 définis par le CEN.
- Couleur jaune à haute visibilité - pour une meilleure sécurité des ouvriers.
- Idéal pour la manipulation de produits chimiques dangereux : protection contre les projections de produits chimiques liquides, aérosols ou secs, les particules ou poussières des zones de maintenance et nettoyage industriel à basse pression.
- Ce vêtement de protection à usage unique garantit plus de sécurité et de confort dans les zones à haut risque. Il crée une barrière efficace contre les projections de substances chimiques, les liquides et les poussières dangereuses.
Spécification
Combinaisons A71 | |
Jaune | |
Élastique | |
Élastique | |
Élastique | |
Stitched | |
Type 3, 4 and 5 | |
Oui | |
Produits chimiques dangereux |
Spunbond Polypropylene | |
Reusable | |
Elastic | |
Capuche | |
Zipper | |
Non stérile | |
Perforation, Flame, Abrasion, Tears, Particle, Liquid | |
Aucun | |
Full Body |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.