Learn More
Buerkle™ Rapid Couplings, NW 6.4 mm, Male Connections, Angled Nipples with Hose Nozzle
Connexion rapide et sûre pour les liquides, les gaz, l’air comprimé et le vide. Les coupleurs rapides Buerkle™ sont parfaits pour le raccordement et la séparation des tuyaux, machines, appareils, récipients et plus encore.
Marque: Buerkle™ 8775-1160
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En POM.
- Débit maximal possible
- Utilisation facile à une main
- Le joint torique sûr garantit l'étanchéité des coupleurs
- Pression de fonctionnement à 20 °C : avec vide jusqu'à 10 bar
- Température de fonctionnement comprise entre -40° et +80°C
- Les coupleurs se connectent simplement les uns aux autres, se clipsant automatiquement et ouvrant les soupapes
- Lors de la déconnexion, les soupapes sont scellées automatiquement, aucune fuite ne se produit
Spécification
Avec vanne | |
POM | |
9.5 mm Hose | |
1 | |
Rapid coupling | |
80°C |
9.5 mm | |
31 mm | |
-40°C | |
6.4 mm | |
10 bar | |
Rapid Coupling |