Learn More
Macherey-Nagel™ Plaques en verre Polygram CEL 400-10
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 x 20 cm
20 x 20 cm
Conditionnement:
25 pièces
50 pièces
Spécification
Spécification
Quantité | 25/boîte |
Type | Plaque en verre |
Épaisseur (métrique) | 0,1 mm |
Dimensions (L x l) | 20 x 20 cm |