Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 à 50
Marque:  Macherey-Nagel™ 711260.1000
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10401462
  • 203.00€ / 1000g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Spécification
Spécification
40 à 63 μm
POLYGOPREP 60 à 50
2 à 8
POLYGOPREP
Polygoprep
Chromatographie liquide
60 Å
Chromatographie liquide
1 kg
350 m2/g
Silice