Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 à 30 C8
Marque: Macherey-Nagel™ 711470.1000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
25 à 40 μm | |
POLYGOPREP 60 à 30 | |
2 à 8 | |
POLYGOPREP C8 | |
Polygoprep | |
Chromatographie liquide |
60 Å | |
Chromatographie liquide | |
1 kg | |
350 m2/g | |
Silice |