Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60-12 C8
253.00€ - 1870.00€
Spécification
Granulométrie | 10 à 15 μm |
---|---|
Porosité | 60 Å |
Phase stationnaire | POLYGOPREP 60 à 12 |
Technique | Chromatographie liquide |
pH | 2 à 8 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10491452
|
Macherey-Nagel™
711007.100 |
0,1 kg |
253.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10145121
|
Macherey-Nagel™
711007.1000 |
1 kg |
1870.00€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
10 à 15 μm | |
POLYGOPREP 60 à 12 | |
2 à 8 | |
350 m2/g | |
Silice |
60 Å | |
Chromatographie liquide | |
POLYGOPREP C8 | |
Polygoprep | |
Chromatographie liquide |