Learn More
Polyéthylèneimine, ramifié, M.W. 10,000, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Polyethyleneimine, branched, M.W. 10,000 acts as an auxiliary agent. It is used in paper-making, water treatment, detergents, adhesives and cosmetics. It is investigated as non-viral vector carriers in research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Polyethyleneimine, branched |
Couleur | Jaune |
Note relative au nom | M.W. 10,000 |
Forme physique | Liquide |
Informations sur la solubilité | Soluble in toluene,methanol,ethanol,chloroform and xylene. Insoluble in water,alcohol,benzene,ethyl ether and acetone. |
Quantité | 500 g |
Pourcentage de pureté | 99% |
Odeur | Amine-like |
Safety and Handling
- Polyethyleneimine, branched, M. W. 10,000
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Polyethyleneimine