Learn More
Masterflex™ Polyethylene Straight Connector
Designed for quick and easy assembly without tools
23.55CHF - 30.85CHF
Specifica
Descrizione | Barb Connection |
---|---|
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Materiale | HDPE |
Metodo di sterilizzazione | Ethylene Oxide |
Colore | Semitrasparente |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11765559
|
Masterflex™
30621-79 |
5/8 in. |
23.55CHF
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 30-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11775559
|
Masterflex™
30621-81 |
3/4 in. |
28.25CHF
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 30-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11770049
|
Masterflex™
30621-83 |
1 in. |
30.85CHF
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 30-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Ideal for low-pressure applications
- Chemical resistant
- Available in a variety of sizes
- Economical barbed fittings easily connect fluid paths without the use of tools
- Just slip your flexible tubing or hose onto the barb to create a secure seal
Specifica
Barb Connection | |
HDPE | |
Semitrasparente |
Not Autoclavable | |
Ethylene Oxide | |
Straight Connector |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.