Learn More
Kartell™ Flacons à col large gradués en polyéthylène
Conçus avec un col large pour faciliter le remplissage et la vidange d’échantillons liquides ou en poudre. Les flacons à col large gradués en polyéthylène Kartell™ sont conçus pour un usage général.
Marque: Kartell™ 0161600
5.11 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24323" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Flacons gradués à usage général
- Le filetage du col long assure une fermeture étanche
- Conforme aux normes DIN 13316 et 168
- Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
1000 ml | |
Polyéthylène | |
Oui | |
Oui | |
206 mm | |
GL 63 |
55 mm | |
1/boîte | |
DIN 13316 et 168 | |
Large | |
Flacon gradué |