Learn More
CEEC Corporation Rouleaux anti-poussière en polyéthylène
Polyethylene Dust Rollers, anti-dust and anti-bacterial adhesive rollers, have a sticky surface, creating an effective way to remove contaminating dust and particles from flat surfaces in your controlled environment, such as walls and floors.
Marque: CEEC Corporation 178348
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Rouleau adhésif anti-poussières et anti-bactérien• Elimine les contaminations bactériennes et poussières des surfaces planes
• Pour murs de salle blanche, etc
• Rouleau composé de feuilles adhésives avec film polyéthylène enduit d'une base aqueuse sans solvant retenant poussières et bactéries (liste: voir tapis anti-bactérien ci-contre)
• Après utilisation, détacher la feuille contaminée pour avoir une nouvelle surface propre
• Rouleaux
• Rouleau pour surface lisse largeur 30cm
• Carton 4 rouleaux 60 feuilles, le lot
• Accessoires obligatoires support en acier inox/polyéthylène et manche téléscopique 90 à 180cm.
Spécification
Rouleau à poussière | |
300 mm | |
Pour les surfaces lisses |
75 mm | |
Polyéthylène | |
4 Paquets |