Learn More
Pal International™ Tabliers en polyéthylène sur un rouleau
Revêtez-le facilement par-dessus vos vêtements pour garantir une protection maximale contre les déversements et les éclaboussures potentiels. Les tabliers en polyéthylène sur un rouleau Pal International™ sont dotés d’attaches au niveau du cou et de la taille.
80.25€
Spécification
Type | Tablier |
---|---|
Matériau | Polyéthylène |
Couleur | Bleu |
Jetable | Oui |
Type de goulot | Attache au niveau du cou |
Code produit | Marque | Type de goulot | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de goulot | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12994541
|
Pal International™
R75230KX |
Attache au niveau du cou | 690 x 1070 mm |
80.25€
1000 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
Description
- Adaptés à une utilisation dans des environnements alimentaires.
- Avec attaches au niveau du cou et de la taille
- Revêtez-le rapidement par-dessus vos vêtements pour assurer une protection maximale contre les éclaboussures et les déversements potentiels dans un large éventail de tâches de restauration, de procédures médicales, de premiers secours et d’entretien ménager.
- Jetable
- Fournis sur des rouleaux de 200, 5 rouleaux par boîte
Order Info
Tabliers à dos fermé en vinyle Ansell™, avec attaches au niveau de la taille
Spécification
Tablier | |
Bleu | |
Attache au niveau du cou |
Polyéthylène | |
Oui |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.