Learn More
3M™ Lunettes de protection en polycarbonate série 2750
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Filtre UV
Gray
Conditionnement:
1 pièce
Description
Offrent des fonctionnalités et un style supplémentaires pour une sécurité, un confort et une acceptation plus grands par l’utilisateur.
- Excellente résistance aux impacts
- Les verres en polycarbonate offrent une protection fiable contre les niveaux spécifiés de rayonnements UV dangereux
- Longueur de branches réglable pour convenir à l’individu
- Revêtement anti-rayures et anti-buée pour une durabilité accrue et une vision améliorée
- Idéal pour une utilisation dans de nombreux environnements, notamment l’agriculture, le travail de montage, l’automobile et les bodyshops, la construction, le bricolage, le broyage, les laboratoires, l’ingénierie légère et le travail du bois
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 166:2001 |
Revêtement de la lentille | Anti-buée, Anti-rayures |
Teinte de la lentille | Filtre UV |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
À utiliser avec (application) | Structure |
Couleur de la monture | Noir |
Nb par paquet | 1paire |
Style des branches | Flat, Adjustable length |
Lens Material | Polycarbonate |