Learn More
Nickel Electro™ Couvercle à pignon et charnière en polycarbonate
Optimisez la zone du bain avec un couvercle à charnière qui ramène la condensation dans le bain. Le couvercle à pignon et charnière en polycarbonate Nickel Electro™ est transparent pour permettre de visualiser les échantillons.
Marque:  Nickel Electro™ GL1-8
113.26 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 12758888
  • 118.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 12-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Léger
  • Semi-transparent pour que les échantillons soient bien visibles
  • Optimisation de la zone du bain
Spécification
Spécification
Bains-marie avec et sans agitation de 8 et 10 L
Réduction de l’évaporation de l’eau, protection des échantillons et de l’eau contre la contamination et économie d’énergie
Polycarbonate