Learn More
Poly(alcool vinylique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10276983
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9002-89-5
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 44.05
Numéro MDL MFCD00081922
Clé InChI IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
CID PubChem 11199
Nom IUPAC éthénol
SMILES OC(-*)C-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(vinyl alcohol)
Couleur Blanc à jaune
pH 4.5 to 6.5 (4% aq. soln.)
Forme physique Poudre
Point de fusion 160.0°C to 240.0°C
Cendre 90%% (Na2O) max.
Formule linéaire [-CH2CH(OH)-]n
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water.
Quantité 1 kg
Pourcentage de pureté 87.0 to 89.0% (degree of hydrolysis)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Viscosité 3.5 to 4.5cP (4% aq. solution, 20°C) Brookfield