Learn More
Poly(alcool vinylique), Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
25g
500g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Poly(vinyl alcohol) |
Couleur | Blanc à jaune |
pH | 4.5 to 6.5 (4% aq. soln.) |
Forme physique | Poudre |
Point de fusion | 160.0°C to 240.0°C |
Cendre | 90%% (Na2O) max. |
Formule linéaire | [-CH2CH(OH)-]n |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble in hot water. |
Quantité | 25 g |
Pourcentage de pureté | 87.0 to 89.0% (degree of hydrolysis) |
Afficher plus |