Learn More
Poly(chlorhydrate d’allylamine), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11384748
Poly(chlorhydrate d’allylamine), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11384748
10 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11384748
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043092.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
En tant qu’amine polymérique primaire ; forme des hydrogels
Poly(allylamine hydrochloride) is used in film and polymer industries and cell encapsulation. Further, it is used to make redox hydrogel- modified electrodes for measuring enzyme responses. In addition, it is used in the preparation of an antireflective coating consists of alternate layers of poly(allyamine hydrochloride) and silica nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71550-12-4
Formule moléculaire C3H7N
Poids moléculaire (g/mol) 93.56
Numéro MDL MFCD00054329
Clé InChI VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allylamine hydrochloride, 3-aminopropene hydrochloride, poly allylamine hydrochloride, allylamine, hydrochloride, allylammonium chloride, 2-propen-1-amine, hydrochloride, unii-r2h25ilf98, 2-propen-1-amine hydrochloride, allylaminehydrochloride, prop-2-en-1-amine hydrochloride
CID PubChem 82291
Nom IUPAC prop-2-en-1-amine
SMILES NCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly (Allylamine Hydrochloride)
Couleur Jaune
Forme physique Poudre
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Quantité 10 g
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotR02L017 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/05/2025 Catalog Number043092.18,043092.09
Numéro de lotP07L027 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/03/2025 Catalog Number043092.18,043092.09
Numéro de lotM31L008 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/02/2025 Catalog Number043092.18,043092.09
Numéro de lotZ05K002 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/12/2024 Catalog Number043092.18,043092.09
Numéro de lotX01K010 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/10/2024 Catalog Number043092.18,043092.09
compliance-icons
Identifiant produit
  • Poly(allylamine hydrochloride)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Poly(allylamine hydrochloride)
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Poly(chlorhydrate d’allylamine), Thermo Scientific Chemicals >