Learn More
Poly(chlorhydrate d’allylamine), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11374748
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
En tant qu’amine polymérique primaire ; forme des hydrogels
Poly(allylamine hydrochloride) is used in film and polymer industries and cell encapsulation. Further, it is used to make redox hydrogel- modified electrodes for measuring enzyme responses. In addition, it is used in the preparation of an antireflective coating consists of alternate layers of poly(allyamine hydrochloride) and silica nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71550-12-4
Formule moléculaire C3H7N
Poids moléculaire (g/mol) 93.56
Numéro MDL MFCD00054329
Clé InChI VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allylamine hydrochloride, 3-aminopropene hydrochloride, poly allylamine hydrochloride, allylamine, hydrochloride, allylammonium chloride, 2-propen-1-amine, hydrochloride, unii-r2h25ilf98, 2-propen-1-amine hydrochloride, allylaminehydrochloride, prop-2-en-1-amine hydrochloride
CID PubChem 82291
Nom IUPAC prop-2-en-1-amine
SMILES NCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly (Allylamine Hydrochloride)
Couleur Jaune
Forme physique Poudre
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Quantité 50 g