Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes PocketTips™
Éliminez les étapes fastidieuses, réduisez l’usage de consommables de laboratoire avec les pointes de pipettes PocketTips™.
Marque:  Thermo Scientific™ FX96P20-50
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 12967217
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Éliminez les étapes de pipetage fastidieuses, réduisez l’usage de consommables de laboratoire et accélérez les tests tels que les dilutions d’amorces pour PCR grâce aux pointes de pipettes PocketTips™ conviviales, qui sont compatibles avec plusieurs stations de travail. Les dimensions externes de la pointe et du rack sont les mêmes que les pointes d’automatisation standard, nécessitant une modification et une configuration minimales. La miniaturisation simple et économique des dosages préserve les composés et réduit les coûts en réactifs.
Caractéristiques :
  • Transférez les échantillons directement vers la plaque d’essai
  • Combinez les matériaux de l’échantillon et de l’essai en mélangeant délicatement à l’intérieur de la pointe
  • Un coefficient de variation (CV) inférieur à 6 % peut être obtenu pour n’importe quel format de poche
  • Couleur : transparent
Recommandées dans les cas suivants :
Tests sur cellules ou à faible tolérance de DMSO, tests de sélectivité (P450), détermination de la teneur (IC50), stockage et distribution de composés à partir de bibliothèques de composés, tests sur base aqueuse protéiques et enzymatiques, tests automatisés de diagnostic clinique et de lecture cinétique (FLIPR).
Garantie : une durée de conservation de cinq (5) ans à partir de la date de fabrication est recommandée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
50 nl
Non stérile
Rack
Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Multimek AP96
Sans filtre
Clear
Automatisation
PocketTip
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.