Learn More
Mettler Toledo™ Électrodes de titration de métaux combinées Plug and Play
Capteur Plug and Play avec puce de capteur intégrée pour une manipulation sécurisée. Les électrodes de titration de métaux combinées Mettler Toledo Plug and Play contiennent une fritte céramique pour les titrations d’oxydoréduction/précipitation avec changement de la valeur du pH.
969.00€
Spécification
Types de connecteurs S12, S7
Diamètre (impériale) 0,47 in
Diamètre (métrique) 12 mm
Type Électrode
Référence interne ARGENTHAL™
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
15159425
Afficher les documents
Mettler Toledo™
51109530
Titration par précipitation/redox
969.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
Expédition estimée: 04-09-2025
Ajouter au panier
Description
Description
  • Comprend un élément de détection en métal pur
  • Système de référence ARGENTHAL présent
  • Électrolyte de référence rechargeable (KCI 3 mol/l)
Spécification
Spécification
S12, S7
12 mm
ARGENTHAL™
5,8 in
3mol/L de KCl
0°C à 80°C
0,47 in
Électrode
Fritte céramique
149,5 mm
0°F à 176°F