Learn More
Memmert™ Extension de tube emboîtable pour SN450plus, droite
Extension de tube emboîtable Memmert conçue pour les conduits d’évacuation d’air et le raccordement par tuyau si nécessaire.
Marque:  Memmert™ SN450plusB29718
Code produit. 17538645
  • 51.25€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-06-2025
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Accessoires
  • Extension de tube emboîtable (diamètre extérieur 60,3 mm, diamètre intérieur 57 mm)
  • Structuré
Spécification
Spécification
60,3 mm
Stérilisateur SN450plus
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales