Learn More
Miele Professional™ Plinth
Suitable for all machines with a various width and depth
539.58€ - 1128.12€
Spécification
Matériau | Stainless Steel |
---|---|
Type de produit | Plinth/Base |
À utiliser avec (équipement) | Washer-Disinfectors |
Quantité | 1 Ea. |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30533228
|
Miele Professional™
12650010 |
59.70 x 54.15 x 30.00 cm |
539.58€
1 feuille |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30533232
|
Miele Professional™
12650160 |
54.15 x 89.70 x 30.00 cm |
935.34€
1 feuille |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30533219
|
Miele Professional™
12650400 |
64.15 x 89.70 x 30.00 cm |
1128.12€
1 feuille |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Suitable for all machines with a width and depth of 60 cm
- UG 30-90/60-85/1 to raise the machine incl. side unit, 60 cm deep, 90 cm wide
- For use in Aqua Purificator PG 8595 and DOS cabinet PG 8596
- To accommodate accessories, e.g. canisters and dispensing modules
- Can be screwed onto the machine
- With holder for conductivity or flowmeter
- With anchor point for LED for status display
- With door and sump for loading accessories
- Suitable for all machines, width 90, depth 70 cm
Spécification
Stainless Steel | |
Plinth/Base | |
Washer-Disinfectors | |
1 Ea. |