Learn More
Fil de platine, 0,368 mm (0,0145 po) de diamètre, rigide, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 cm
100 cm
500 cm
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Specifications
Nom chimique ou matériau | Platinum wire |
Note relative au nom | 0.368mm (0.0145 in.) dia., Hard, Temper: as drawn |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Quantité | 25 cm |
Pourcentage de pureté | 99.95% |
Odeur | Odorless |
Poids | ≈2.28g/m |
Forme | Câble |