Learn More
Sulfure de platine(IV), Pt 74,8 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11351509
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12038-21-0 | PtS2 | 259.20 g/mol
Ultra high purity and high purity compositions of platinum sulfide improve both optical quality and usefulness as scientific standards.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12038-21-0
Formule moléculaire PtS2
Poids moléculaire (g/mol) 259.20
Numéro MDL MFCD00016293
Clé InChI RKNFJIIYAUSTJA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme platinum iv sulfide, platinum sulfide, disulfanylideneplatinum, bis sulfanylidene platinum, dithioxoplatinum, platinum disulphide, acmc-20ajvg, platinum iv sulfide 1g, platinic sulfide,, platinum iv sulfide, pt
CID PubChem 82862
Nom IUPAC disulfanylideneplatinum
SMILES S=[Pt]=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum(IV) sulfide
Point de fusion 225°C to 250°C (decomposition)
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 259.22
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 74.8% min.