Learn More
Iodure de platine(IV), 99,95 % (base de métaux), Pt 27,3 % min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Code produit. 11313998
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-46-7
Formule moléculaire I4Pt
Numéro MDL MFCD00016292
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum(IV) iodide
Couleur Noir
Forme physique Poudre
Quantité 0.25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (metals basis)
Poids de la formule 702.7
Aspect Black powder