Learn More
Fil d’iridium platine, dia. 1,0 mm (0,04 po), Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042678.BU
2634.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Platinum Iridium wire | |
Pt:Ir; 90:10 wt% | |
25 cm | |
≈0.85g/5cm |
1.0mm (0.04 in.) dia. | |
MFCD02091683 | |
Odorless | |
Câble |