Learn More
Cyanure de platine(II), + 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11496236
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2.5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 592-06-3
Formule moléculaire C2N2Pt
Numéro MDL MFCD00016288
Synonyme platinum ii cyanide, acmc-1axcr, platinumdicarbonitrile, platinum cyanide pt cn 2 7ci,8ci,9ci, platinum ii cyanide trace metals basis
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum(II) cyanide
Quantité 2.5 g
Formule linéaire Pt(CN)2
Numéro UN UN1588
Poids de la formule 247.13
Pourcentage de pureté ≥98%