Learn More
Chlorure de platine(II), 99,9 % (à base de métaux), Pt 73 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11301688
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10025-65-7 | Cl2Pt | 265.98 g/mol
Platinum(II) chloride is used as a catalyst for a variety of C-C bond, C-O bond and C-N bond formation reactions. It acts as a precursor to prepare other platinum compounds such as cisplatin and dichloro(cycloocta-1,5-diene)platinum(II). It is a well known chemotherapy drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-65-7
Formule moléculaire Cl2Pt
Poids moléculaire (g/mol) 265.98
Numéro MDL MFCD00011181
Clé InChI CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC platinum(2+) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pt++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum(II) chloride
Point de fusion 581°C (decomposition)
Couleur Marron-vert
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire PtCl2
Numéro UN UN3261
Merck Index 14,7528
Informations sur la solubilité Soluble in ammonia and hydrochloric acid; Insoluble in water,alcohol and ether.
Poids de la formule 266
Pourcentage de pureté 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 73% min.
Densité 5.87 g/mL