Learn More
2,4-pentanedionate de platine(II), Pt 48,0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11306048
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 15170-57-7 | C10H14O4Pt | 393.30 g/mol
Used for photoactivated hydrosilylation reactions between vinyl and silane groups; in the deposition of platinum metal and in the preparation of platinum nanotubes. Precursor for FePt superlattice magnetic nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15170-57-7
Formule moléculaire C10H14O4Pt
Poids moléculaire (g/mol) 393.30
Numéro MDL MFCD00000028
Clé InChI KLFRPGNCEJNEKU-FDGPNNRMSA-L
Synonyme platinum ii acetylacetonate, pt acac 2, platinum bis acetylacetonate, acetylacetone platinum ii salt, platinum 2,4-pentanedionate, 2,4-pentanedione platinum ii derivative, bis acetylacetonato platinum, bis acetylacetonato platinum ii, 2,4-pentanedione, platinum ii
CID PubChem 10960186
SMILES [Pt++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum(II) 2, 4-pentanedionate
Point de fusion 250°C to 252°C
Note relative au nom Pt 48.0% min.
Couleur Rouge
Forme physique Aiguilles
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Very soluble in chloroform; insoluble in water
Nom IUPAC (Z)-4-hydroxypent-3-en-2-one;platine
Poids de la formule 393.31