Learn More
Toile en platine, Unimesh N7433, maille métallique étendue, épaisseur 0,34 mm (0,013 po), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15437355
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Platinum gauze is used in electronics industry for electrical contacts which might be subjected to high temperatures. It also acts as a catalyst in the production of nitric acid. It plays an essential role in the cracking processes in oil refineries. It can be coated on electrode surface by electroplating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-06-4
Formule moléculaire Pt
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
Numéro MDL MFCD00011179
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nom IUPAC platine
SMILES [Pt]
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum gauze, Unimesh N7433
Note relative au nom Expanded metal mesh, 0.34mm (0.013 in.) thick
Quantité 50 x 50 mm
Informations sur la solubilité Soluble in hot aqua regia.
Dimensions de la maille 0.34mm Mesh
Odeur Odorless
Poids ≈1.0g/25x25mm